Merck
CC161
Podłoże ECMatrix-511 Silk E8 Laminin Substrate
Xeno-free laminin-511 coating for feeder-free pluripotent stem cell cultures, 1050 μg (Silkworm derived)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Podłoże ECMatrix-511 Silk E8 Laminin Substrate, Xeno-free laminin-511 coating for feeder-free pluripotent stem cell cultures, 1050 μg (Silkworm derived)
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Features and Benefits
  • Format wolny od zwierząt i ksenogenów: Stała powtarzalność z partii na partię bez konieczności wstępnego badania przesiewowego
  • Nie wymaga wstępnego powlekania płytek: Oszczędność czasu dzięki prostemu dodawaniu do pożywki podczas pasażowania komórek
  • Obsługuje pasażowanie pojedynczych komórek bez ROCKi: Doskonałe do edycji CRISPR lub izolacji klonów
  • Wyższa adhezja i tempo wzrostu: Szybsze przeprowadzanie eksperymentów
  • Łatwość obsługi: Nie wymaga chłodzenia materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowych
General description
Ludzkie pluripotencjalne komórki macierzyste (komórki ES i iPS) wykazują ekspresję α6β1 jako głównego gatunku integryny i dlatego mogą być utrzymywane stabilnie i skutecznie ekspandowane w warunkach bez podajnika na naczyniach hodowlanych pokrytych lamininą-511. Jednak laminina-511 nie nadaje się do produkcji na dużą skalę ze względu na dużą masę cząsteczkową i heterotrimeryczny charakter. Grupa profesora Kiyotoshi Sekiguchi (Matrixome, Inc.) rozwiązała ten problem poprzez produkcję rekombinowanego fragmentu E8 lamininy-511 na dużą skalę przy zachowaniu pełnej aktywności wiązania integryny. Podłoże ECMatrix-511 E8 Laminin Substrate może być stosowane do hodowli pluripotencjalnych komórek macierzystych w warunkach bez podajnika z licznymi dodatkowymi korzyściami w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Preparation Note
ECMatrix-511 E8 Laminin Substrates należy przechowywać w temperaturze 2-8°C. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania i chronić przed światłem.