Merck
CC054-M
Ludzki kolagen typu III
Synonim(y):
Kolagen alfa 1 typu III
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Assay:
90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
assay
90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins, <10% human collagen type I
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
COL3A1 jest genem odpowiedzialnym za produkcję łańcucha pro-alfa1(III) prokolagenu typu III. Kolagen typu III, który nadaje strukturę i wytrzymałość tkankom łącznym, znajduje się w wielu miejscach w organizmie, zwłaszcza w skórze, płucach, ścianach jelit i ścianach naczyń krwionośnych. Kolagen III jest początkowo produkowany jako prokolagen, białko składające się z trzech łańcuchów pro-alfa1(III), które tworzą trójniciową cząsteczkę przypominającą linę. Po syntezie cząsteczka prokolagenu jest modyfikowana przez komórkę. Enzymy modyfikują aminokwasy lizynę i prolinę w niciach białkowych, dodając grupy chemiczne, które są niezbędne, aby nici tworzyły stabilną cząsteczkę, a następnie sieciowały się z innymi cząsteczkami poza komórką. Inne enzymy dodają cukry do białka. Cząsteczki prokolagenu typu III są uwalniane z komórki i przetwarzane przez enzymy, które odcinają małe segmenty na obu końcach cząsteczek, tworząc dojrzały kolagen. Dojrzałe cząsteczki kolagenu łączą się w fibryle. Sieciowanie między cząsteczkami tworzy bardzo stabilne fibryle, przyczyniając się do funkcji wzmacniania tkanek przez kolagen.{http://ghr.nlm.nih.gov}
Ludzki kolagen typu III oczyszczony przez seryjne wytrącanie soli, wytrącanie alkoholu i chromatografię DEAE ekstrakcji kwasu octowego z ludzkiego łożyska, po łagodnym trawieniu pepsyną. Skład: [a1(III)]3, natywna potrójna helisa. Zdolność do tworzenia natywnej struktury helikalnej zweryfikowana przez pomiar ORD, kompetencje w tworzeniu mikrofibryli i reaktywność z przeciwciałami monoklonalnymi specyficznymi dla typu kolagenu.
Ludzkie łożysko, ujemny wynik dla przeciwciał HbsAG, HCV i HIV 1 i 2.
Physical form
Ciecz w 0,5 M kwasie octowym, pH 2,5.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20ºC w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Zachowanie natywnej struktury zostało potwierdzone przez zdolność do tworzenia mikrofibryli.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c