Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
581, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD34(947)
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z jednołańcuchową 105-120 kDa silnie O-glikozylowaną glikoproteiną transbłonową, która ulega ekspresji na hematopoetycznych komórkach progenitorowych, śródbłonku naczyniowym i niektórych fibroblastach tkankowych. Wewnątrzkomórkowy łańcuch antygenu CD34 jest miejscem fosforylacji przez aktywowaną kinazę białkową C, co sugeruje przypuszczalną rolę w transdukcji sygnału. CD34 może również odgrywać rolę w adhezji określonych antygenów do śródbłonka.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
MOUSE ANTI-HUMAN CD34 TYPE III MONOCLONAL ANTIBODY
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL555 | 04053252506802 |