Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
M23, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M23, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... IGF1(3479)
Immunogen
Oczyszczony ludzki IGF-1.
Application
Barwienie immunohistologiczne skrawków tkanek na zamrożonych lub utrwalonych w formalinie skrawkach zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko insulinopodobnemu czynnikowi wzrostu-I, klon M23, zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania insulinopodobnego czynnika wzrostu-I.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Insulin/Energy Signaling
Insulin/Energy Signaling
Biochem/physiol Actions
Podstawowe formy podobne do IGF-1 (pl>9,0) wykazywały znaczną reaktywność krzyżową, podobnie jak surowice szczurów i myszy. Przeciwciało monoklonalne BM23 było zdolne do zniesienia aktywności biologicznej IGF-1 w testach biologicznych in vitro na aktywność insulinopodobną, mitogenną i siarczanową.
STAŁE POWIĄZANIE: Powinowactwo przeciwciała monoklonalnego BM23 do IGF-1 wynosiło 1 x 10E10 L/mol, a reaktywność krzyżowa IGF-2, MSA i insuliny świńskiej wynosiła odpowiednio 1%, 0,05% i 0,0001%.
STAŁE POWIĄZANIE: Powinowactwo przeciwciała monoklonalnego BM23 do IGF-1 wynosiło 1 x 10E10 L/mol, a reaktywność krzyżowa IGF-2, MSA i insuliny świńskiej wynosiła odpowiednio 1%, 0,05% i 0,0001%.
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało monoklonalne jest prezentowane w stężeniu 100 μg/1 ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 10 mM azydek sodu i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
E Maiorano et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 8(2), 110-119 (2000-08-11)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) likely is involved in thyrocyte proliferation via autocrine mechanisms, but limited data are available on its in vivo expression in thyroid neoplasms. This prompted us to explore IGF-1 expression at the protein and mRNA levels
An immunoenzymatic method to measure IGF-1 in milk.
A Guidi, L Castigliego, G Iannone, A Armani, D Gianfaldoni
Veterinary Research Communications null
Ali Aslan et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 25, 5510-5517 (2019-07-26)
BACKGROUND There is no study in the literature investigating the expression levels of WT1, p53, and IGF-1 in colon polyp subtypes. In this study, we aimed to investigate the expression levels of IGF-1, p53, and WT1 in colon polyp subtypes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL52 | 04053252515972 |