Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
13C2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna αV, klon 13C2, clone 13C2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13C2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Application
Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2 jest przeciwciałem przeciwko integrynie αV do stosowania w FC, IH.
Physical form
Format: Oczyszczony
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna αV, klon 13C2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CBL490 | 04053252581182 |