CBL251
Przeciwciało przeciwko swoistemu antygenowi nabłonkowemu, klon VU-1D9
clone VU-1D9, from mouse
Synonim(y):
Epithelial cell adhesion molecule, Ep-CAM, Adenocarcinoma-associated antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, EGP, Epithelial glycoprotein 314, EGP314, hEGP314, KS 1/4 antigen, KSA, Major gastro
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VU-1D9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło specyficzny antygen nabłonkowy w ludzkich komórkach gruczolakoraka prostaty.
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Epithelial Specific Antigen in 10 µg of MCF7 cell lyate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat komórek MCF7
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2