Merck
CBL208
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 20, klon IT-Ks20.8
clone IT-Ks20.8, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 20, klon IT-Ks20.8, clone IT-Ks20.8, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IT-Ks20.8, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Quality Level
Gene Information
human ... KRT20(54474)
mouse ... Krt20(66809)
rat ... Krt20(286912)
Analysis Note
Kontrola
Pozytywne linie komórkowe obejmują HT-29, LoVo, DLD-1, SW 1116, CaCo-2 i RT-4.
Application
Western blotting
Immunohistochemia: rozcieńczenie 1:10 na zamrożonych tkankach, z godzinną inkubacją w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 2°-8°C. W przypadku skrawków parafinowych zaleca się rozcieńczenie przeciwciała w stosunku 1:100 z obróbką wstępną proteazą i/lub odzyskiwaniem epitopu indukowanym ciepłem.
Materiał cytologiczny
Badania hodowanych linii komórkowych HT-29, LoVo, DLD-1, SW1116, CaCo-2 i RT-4.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj cytokeratynę 20 za pomocą tego przeciwciała anty-Cytokeratin 20, klon IT-Ks20.8 zatwierdzony do stosowania w WB, IH(P).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało jest specyficzne dla polipeptydu 46 kDa (cytokeratyna 20).
General description
IT-Ks 20.8 stanowi doskonały marker dla niektórych rodzajów raka, takich jak gruczolakoraki okrężnicy, raki przejściowokomórkowe pęcherza moczowego i guzy skóry z komórek Merkela. Bardzo czułe wykrywanie nabłonka jelitowego i żołądkowego, komórek parasolowych urotelialnych, komórek Merkela naskórka, a także guzów wywodzących się z nich (np. pierwotny i przerzutowy rak jelita grubego). Gruczolakoraki piersi, płuc, endometrium i jajnika (nieśluzowe), a także guzy neuroendokrynne płuc są zasadniczo ujemne.
Immunogen
Elektroforetycznie oczyszczona cytokeratyna 20 z ludzkiej błony śluzowej jelit
Other Notes
Zastępuje: MABT150
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina białka A liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierająca 0,5% BSA i 0,09% azydku sodu. Rozpuścić w 1 ml wody destylowanej.
Preparation Note
Po odtworzeniu przechowywać w temperaturze 2°-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. W celu dłuższego przechowywania, podwielokrotności mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Harnden et al.
British journal of urology, 78(6), 870-875 (1996-12-01)
To investigate the dysregulation of cytokeratin 20 (CK20) expression in urothelial dysplasia and its potential as a diagnostic aid. Twenty-two patients were selected on the basis that they had undergone one or more biopsies showing dysplasia before the development of
The distribution and origin of keratin 20-containing taste buds in rat and human.
Zhang, C and Oakley, B
Differentiation, 61, 121-127 (1996)
Epithelial markers and differentiation in adnexal neoplasms of the skin: an immunohistochemical study including individual cytokeratins.
Demirkesen, C, et al.
Journal of cutaneous pathology, 22, 518-535 (1995)
I Moll et al.
Archives of dermatological research, 283(5), 300-309 (1991-01-01)
Human eccrine sweat gland ducts and benign and malignant eccrine poromas were studied for the expression of various cytokeratins (CK) and vimentin by applying immunoperoxidase and immunofluorescence microscopy to frozen or paraffin-embedded sections, and using two-dimensional gel electrophoresis and immunoblotting.
V J Möbus et al.
British journal of cancer, 69(3), 422-428 (1994-03-01)
Two human ovarian (OV-MZ-10, OV-MZ-15) and two colon cancer cell lines (CO-MZ-5, CO-MZ-6) were newly established in permanent cell culture. These cell lines have been maintained in vitro for 5-6 years, the passage number varying from 25 to 228. They