Merck
CB1046
Mysz anty-CLDN1 mAb (1C5-D9)
liquid, clone 1C5-D9, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Claudin 1
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mysz anty-CLDN1 mAb (1C5-D9), liquid, clone 1C5-D9, Calbiochem®
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1C5-D9, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (3-5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CLDN1(9076)
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki PRC/PRF/5, komórki A431, ludzka tkanka jelita cienkiego, ludzka tkanka okrężnicy
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (3-5 mikrog/ml)
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko CLDN1 o masie ~17 kDa.
Rozpoznaje białko CLDN1 o masie ~17 kDa w komórkach PRC/PRF/5 i A431 oraz w tkance ludzkiego jelita cienkiego i okrężnicy.
To mysie mAb anty-CLDN1 (1C5-D9) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i skrawkach parafinowych do wykrywania CLDN1.
Immunogen
Rekombinowane ludzkie CLDN1 o pełnej długości (aa 1-212), wyrażone jako białko fuzyjne GST
Other Notes
Guevin C, et al. 2009. Antiviral Res.84, 14.
Sainz, B., Jr, et al. 2009. Virol. J.6, 103.
Stamataki Z, et al. 2009. Blood113 585.
Farquhar MJ, et al. 2008. J. Virol.82 8797.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c