Merck
CB1030
Anty-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-inhibinaβA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INHBA(3624)
General description
To królicze pAb anty-INHBA jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania INHBA.
Immunogen
Ludzka INHBA o pełnej długości (aa 1-426)
Application
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Wątroba myszy
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-INHBA Rabbit pAb
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CB1030-100UG04055977228724