Merck
BI0837
Odczynnik odblokowujący 3% kwas trójchlorooctowy w toluenie (w/v)
Synonim(y):
dna
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Novabiochem®
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
transition temp
flash point 4.4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Analysis Note
Kolor (APHA): 20 max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne ze standardem
Kwas trójchlorooctowy: 2,95-3,05% w/v
Woda (H2O): 500ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BI0837-400004061839415362