ATAKEY001
Klucz imbusowy M Air T
Tool to unscrew the groundplate of M Air T Air Sampler, e.g. to exchange the battery pack.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
eCl@ss:
25140604
producent / nazwa handlowa
M Air T™
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with M Air T™ Portable Air Tester
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany