Merck
APT225
ssDNA Apoptosis ELISA Kit
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
Pozwól nam pomóc
species reactivity
pig, human, rat, horse, hamster, mouse, guinea pig, rabbit, canine, nonhuman primates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Kontrola pozytywna
Aby użyć kontroli pozytywnej ssDNA zawartej w tym zestawie:
1. Dodać 100 μL roztworu kontroli pozytywnej ssDNA na studzienkę i wysuszyć płytkę, unosząc ją w łaźni wodnej o temperaturze 37ºC lub w inkubatorze lub okapie hodowlanym o temperaturze 37ºC (z włączonym wentylatorem) ze zdjętą pokrywą, przez noc lub do całkowitego wyschnięcia. Studzienki muszą być całkowicie suche, aby ssDNA przylegało do studzienek.
2. Przed użyciem przepłukać dołki PBS. Płytkę można przechowywać w suchym miejscu, pod przykryciem, aż będzie gotowa do użycia.
3. Przejdź do kroku 8 instrukcji testu poniżej, jeśli kontrola pozytywna jest wykonywana na oddzielnej płytce. Jeśli cały test wykonywany jest na jednej płytce, przejdź do przygotowania próbki poniżej, ignorując dołki używane do kontroli pozytywnej DO kroku 8.
Uwaga: Odczyt absorbancji między 1,5 a 2,8 wskazuje na dobrą czułość testu; niższe wartości nadal będą działać, jednak mogą wskazywać, że część ssDNA odpadła z płytki. W razie potrzeby można ponownie zastosować standard ssDNA.
Używany do wykrywania/ilościowego oznaczania: ssDNA
Research Category
Apoptosis & Cancer
General description
Procedura ta opiera się na selektywnej denaturacji DNA w komórkach apoptotycznych za pomocą formamidu i wykrywaniu zdenaturowanego DNA za pomocą przeciwciała monoklonalnego przeciwko jednoniciowemu DNA (ssDNA). Formamid jest łagodnym środkiem, który denaturuje DNA w komórkach apoptotycznych, ale nie w komórkach nekrotycznych lub w komórkach z pęknięciami DNA przy braku apoptozy (Frankfurt & Krishan 2001). Wrażliwość DNA w komórkach apoptotycznych na formamid nie jest związana z pęknięciami DNA, ale raczej odzwierciedla zmiany w chromatynie związane z apoptozą, takie jak kondensacja chromatyny i trawienie białek stabilizujących DNA. Test obejmuje przyłączenie komórek do 96-dołkowych płytek, traktowanie przyłączonych komórek formamidem i barwienie ssDNA w komórkach apoptotycznych mieszaniną przeciwciała pierwotnego i przeciwciała wtórnego znakowanego peroksydazą. Protokół oparty na jednoetapowym wykrywaniu ssDNA za pomocą mieszaniny przeciwciał ma wyższą czułość i mniejszą liczbę etapów niż standardowe dwuetapowe barwienie immunologiczne (Frankfurt i Krishan 2001). Mieszanina ta jest zawarta w zestawie w postaci gotowej do użycia.
Zastosowanie:
Zestaw CHEMICON ssDNA Apoptosis ELISA Kit jest wygodną, czułą metodą wczesnego wykrywania apoptozy. Test można wykonać w dwóch formatach:
1. Komórki są hodowane, traktowane czynnikami indukującymi apoptozę, barwione i analizowane na tej samej płytce mikrotitracyjnej. Test ten jest odpowiedni do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości, gdy indukcja apoptozy jest wykorzystywana jako punkt końcowy aktywności leku.
2. Zawiesiny komórek uzyskane z hodowli lub tkanek są przenoszone do płytki mikrotitracyjnej w celu barwienia i analizy. W tym teście komórki mogą być utrwalone metanolem i przechowywane przed przeniesieniem na płytki. Alternatywnie, utrwalanie można przeprowadzić na płytkach mikrotitracyjnych po przeniesieniu nieutrwalonych komórek.
Całkowity czas testu wynosi 3-4 godziny, co obejmuje utrwalanie i barwienie. Wymagany jest tylko jeden etap płukania.
Test ssDNA Apoptosis ELISA jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie jest przeznaczony do stosowania w procedurach diagnostycznych lub terapeutycznych.
Packaging
96 studni
Preparation Note
Materiały zestawu należy przechowywać w temperaturze -20°C. Po otwarciu zestawu, mieszanina przeciwciał i kontrola pozytywna ssDNA powinny być rozmrożone na lodzie, podzielone na porcje i przechowywane w temperaturze -20ºC. Formamid, bufor do płukania, roztwór ABTS i roztwór zatrzymujący można rozmrozić i przechowywać w temperaturze 4°C.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Other Notes
Antibody Mixture, Primary monoclonal to ssDNA and HRP-labeled goat anti-mouse IgM (Part No. 71278a): One 10 mL bottle, premixed (Ready to Use).
Formamide (Part No. 71278b): One 5 mL bottle (Ready to Use).
Single-stranded DNA Positive Control (Part No. 71278c): One 2 mL vial at 0.3 μg/mL.
Wash Buffer Concentrate (Part No. 90160): One 10 mL (10X) bottle of Concentrate.
ABTS Solution (Part No. 90161): One 12 mL bottle of a Ready to Use solution of 2,2′-AZINO-bis [3-ethylbenziazoline-6-sulfonic acid] in a proprietary buffer with enhancer.
Stop Solution (Part No. 90162): One 12 mL bottle of an HCl solution (Ready to Use).
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syh-Yuan Huang et al.
Journal of Asian natural products research, 11(5), 410-416 (2009-06-09)
A new dimeric phenylpropanoid namely podonaka A (1), along with the 13 known compounds including diterpenes (2 and 3), norditerpenes (4 and 5), benzenoids (6-10), steroids (11 and 12), chalcone (13), and megastigmane (14), was isolated from the EtOH extract
Birgit Jaschke et al.
Cardiovascular research, 68(3), 483-492 (2005-08-23)
Therapeutic strategies to provide local inhibition of mitogen mediated proliferation and migration of human coronary artery smooth muscle cells (CASMC) by means of drug-eluting stents have been shown to enable effective limitation of neointimal hyperplasia. However, currently available drug-eluting stents
Cheng-Fang Yang et al.
International journal of molecular medicine, 41(4), 2306-2316 (2018-01-18)
The aim of the present study was to assess the molecular mechanism of ethanol‑induced oxidative stress‑mediated apoptosis in L‑02 liver cells in order to elucidate novel pathways associated with alcoholic liver disease. L‑02 cells were treated with 400 mM ethanol with
Jozaa Z ALTamimi et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 29(1), 27-42 (2021-02-20)
This study examined if the Fisetin against streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy (DC) in rats involves regulating cardiac metabolism and suppressing protein kinase R (PKR). Male rats were divided (12/groups) as control (non-diabetic), control + Fisetin, T1DM, and T1DM + Fisetin. Fisetin was administered orally at
Tadeusz-Wojciech Lapinski et al.
World journal of gastroenterology, 11(39), 6130-6133 (2005-11-08)
To evaluate the activity of apoptosis in liver tissue and explore its possible association with hepatic necroinflammation and fibrosis as well as serum hepatitis C virus (HCV) load. The studied population included 50 chronic hepatitis C patients (20 women and
Powiązane treści
Evading Apoptosis: Cell Based Assays. As leaders in cancer research, EMD Millipore scientists have developed a wide range of assays and reagents to help uncover apoptosis mechanisms and possible ways to induce apoptosis in tumor cells for therapeutic benefit.