Kluczowe dokumenty
AP505F
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human Ig κ chain Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
1 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antibody molecules typically comprise two immunoglobulin light chains covalently bound to a pair of heavy chains. Immunoglobulin light chains occur in two types, designated by the Greek letters kappa and lambda. Kappa and lambda light chains are approximately 250 amino acids in length with an average mass of about 25 kDa. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
Specyficzność
Reacts with human kappa light chains. Absorbed for human myeloma proteins with λ light chains.
Zastosowanie
Immunofluorescence: ≤1 μg/106 cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Goat anti-Human Ig κ chain Antibody, FITC conjugate is validated for use in IF for the detection of Human Ig κ chain.
Postać fizyczna
Purified by affinity chromatography on pooled human Igs with kappa light chains covalently linked to agarose. Liquid in 1.0 mL PBS/NaN3.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joel G Turner et al.
Oncotarget, 7(48), 78896-78909 (2016-11-03)
Acquired proteasome-inhibitor (PI) resistance is a major obstacle in the treatment of multiple myeloma (MM). We investigated whether the clinical XPO1-inhibitor selinexor, when combined with bortezomib or carfilzomib, could overcome acquired resistance in MM. PI-resistant myeloma cell lines both in