Merck
AP505A
Kozie przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat fosfatazy alkalicznej
Chemicon®, from goat
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i lambda mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych ludzkimi białkami szpiczaka z łańcuchami lekkimi kappa.
Application
ELISA: 1:2,000-1:4,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywanie ludzkiego łańcucha Ig κ za pomocą tego koziego przeciwciała przeciwko ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat fosfatazy alkalicznej zatwierdzony do stosowania w teście ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej.
Reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa. Absorbowany przez ludzkie białka szpiczaka z łańcuchami lekkimi λ.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczych ludzkich Igs z łańcuchami lekkimi kappa połączonymi kowalencyjnie z agarozą. Płyn w 50 mM Tris/1 mM MgCl2/50% glicerolu, pH 8,0, zawierający 0,1% NaN3 jako środek konserwujący.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, podzielić i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP505A04053252322709