Przejdź do
AP503
Kozie przeciwciało przeciw mysim łańcuchom IgG γ, adsorbowane gatunkowo
1 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA
Citations:
3
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na 1011 wariantów.
Immunogen
Epitop: Łańcuch γ IgG
Przygotowane z oczyszczonego mysiego łańcucha γ IgG. Połączone surowice odpornościowe od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgG.
Application
Kozie przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi IgG γ, zaadsorbowane gatunkowo wykrywa poziom mysiego łańcucha IgG γ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z łańcuchami ciężkimi mysich IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z łańcuchami ciężkimi mysich IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3. Absorbowany przez mysie IgM i IgA, połączone ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczej mysiej IgG połączonej kowalencyjnie z agarozą. Płyn w 1,0 ml 100 mM soli fizjologicznej buforowanej boranem, pH 8,2.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsushi Kawai et al.
The Journal of clinical investigation, 133(23) (2023-12-01)
Intranasal vaccines are anticipated to be powerful tools for combating many infectious diseases, including SARS-CoV-2, because they induce not only systemic immunity but also mucosal immunity at the site of initial infection. However, they are generally inefficient in inducing an
Marcus Estrada et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 20(1), 2315709-2315709 (2024-02-19)
NDV-HXP-S is a Newcastle disease virus (NDV) vectored vaccine candidate which expresses the S-antigen of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). This vaccine candidate is under evaluation in human clinical studies with and without cytosine phosphate guanine (CpG) 1018®
Eigo Kawahara et al.
Frontiers in immunology, 14, 1282016-1282016 (2024-01-04)
Respiratory syncytial virus (RSV) vaccines targeting the fusion glycoprotein (F protein) are highly effective clinically in preventing RSV challenges. The attachment glycoprotein (G protein) is a potentially effective vaccine antigen candidate, as it is important for cell adhesion during infection.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP50304053252628061