Merck
AP502R
Kozie przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat TRITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kozie przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat TRITC, zaadsorbowany gatunek, Chemicon®, from goat
biological source
goat
conjugate
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Powiązane kategorie
Application
Goat anti-Human Ig κ chain Antibody, TRITC conjugate, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko ludzkiemu łańcuchowi Ig κ do stosowania w testach ELISA i IF.
Immunofluorescencja: ≤1 μg/106 komórek.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej.
Reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa. Absorbowany przez ludzkie białka szpiczaka z łańcuchami lekkimi λ i mysimi immunoglobulinami.
General description
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i lambda mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych ludzkimi białkami szpiczaka z łańcuchami lekkimi κ.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczych ludzkich Igs z łańcuchami lekkimi κ połączonymi kowalencyjnie z agarozą. Ciecz w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. NIE ZAMRAŻAĆ.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c