Przejdź do
AP501A
Kozie przeciwciało anty-mysie IgM+IgG+IgA (H+L), fosfataza alkaliczna, adsorbowane gatunkowo
Chemicon®, from goat
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
1
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną składającą się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każda cząsteczka ma dwa miejsca wiązania antygenu. IgG ma 4 podklasy: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) i IgG4 (4%). IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Monomeryczna IgA stanowi 5-15% immunoglobulin w surowicy, podczas gdy dimeryczna IgA jest zlokalizowana na powierzchni błon śluzowych.
Application
ELISA: 1:2,000-1:4,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało kozie przeciwko mysim IgM+IgG+IgA (H+L), fosfataza alkaliczna, gatunek adsorbowany wykrywa poziom mysich IgM+IgG+IgA i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w teście ELISA.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA. Absorbowany przez ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na połączonych mysich IgM + IgG + IgA kowalencyjnie połączonych z agarozą. Płyn w 1,0 ml roztworu podstawowego w 50 mM Tris/1 mM MgCl2/50% glicerolu, pH 8,0, zawierającego 0,1% NaN3 jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Przechowywać długoterminowo w temperaturze -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP501PAQ502AAP501
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1