Informacje o tej pozycji
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgA, IgG, IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
1303-96-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AP501 | 04053252366697 |