Merck
AP500F
Kozie przeciwciało przeciw mysiemu łańcuchowi IgM µ, koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
1 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
AP500SAP500RAP503F
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. Przeciwciało IgM jest znaczące we wczesnych odpowiedziach immunologicznych na większość antygenów i dominuje w niektórych odpowiedziach przeciwciał, takich jak "naturalne" przeciwciała grup krwi. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Gen stałego regionu mu zawiera cztery domeny oddzielone krótkimi sekwencjami pośrednimi.
Immunogen
Epitop: Łańcuch IgM µ
Przygotowane z oczyszczonego mysiego łańcucha IgM µ. Połączone surowice odpornościowe od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgM.
Application
Goat anti-Mouse IgM µ chain Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi IgM µ do stosowania w testach ELISA i IF.
Immunofluorescencja: ≤1 μg/106 komórek.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z łańcuchem ciężkim mysiej IgM, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z łańcuchem ciężkim mysiej IgM. Absorbowany przez mysie IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, połączone ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami. Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na mysiej IgM kowalencyjnie związanej z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Nie zamrażać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c