Kluczowe dokumenty
AP187R
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
1.5 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
1.5 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1.5 MG
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Rabbit IgG (H+L) (absorbed for minimal cross-reactivity to Human, Mouse and Rat Serum Proteins)
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO
Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate A550/A280 = 0.54
Zastosowanie
Detect Rabbit IgG using this Goat anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed validated for use in IF.
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200 for most applications.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Lyophilized. Buffer = 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M NaCl, pH 7.6 with 15 mg/mL BSA, 0.01% Thimerosal and 0.05 Sodium Azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Liu et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 2136-2142 (2017-03-06)
Hypoxia is widely accepted as a fundamental biological phenomenon, which is strongly associated with tissue damage and cell viability under stress conditions. Insulin-like growth factor‑1 (IGF‑1) is known to protect tissues from multiple types of damage, and protect cells from
Ye Chang et al.
International journal of molecular medicine, 41(1), 33-42 (2017-11-09)
This study aimed to explore whether angiotensin II (Ang II) inhibits the proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) by changing mitochondrial energy metabolism, and whether atorvastatin has a protective role via restoration of endothelial function. HUVECs were treated with 1 µM Ang II alone
Wei Ma et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 413-413 (2022-08-14)
Spina bifida aperta (SBA) is a relatively common clinical type of neural tube defect. Although prenatal fetal surgery has been proven to be an effective treatment for SBA, the recovery of neurological function remains unsatisfactory due to neuron deficiencies. Our
Danielle A Guimarães et al.
Redox biology, 6, 386-395 (2015-09-08)
Imbalanced matrix metalloproteinase (MMP)-2 activity and transforming growth factor expression (TGF-β) are involved in vascular remodeling of hypertension. Atorvastatin and sildenafil exert antioxidant and pleiotropic effects that may result in cardiovascular protection. We hypothesized that atorvastatin and sildenafil alone or
Yuan Li et al.
Molecular medicine reports, 15(5), 2673-2680 (2017-04-28)
Advanced glycation end products (AGEs) restrain the proliferation of endothelial cells, which is an important determinant of diabetic vasculopathy. Mitochondrial biogenesis serves an essential role in cellular adaptation and repair. The current study aimed to investigate alterations in mitochondrial energy