Merck
AP184A
Osioł Przeciwciało IgG przeciw owcom, koniugat fosfatazy alkalicznej, zaadsorbowany gatunek
0.6 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.6 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Sprzężone z fosfatazą alkaliczną, oczyszczone metodą powinowactwa ośle IgG przeciw kozom (H+L)
Application
1:5 000 - 1:50 000 dla Western Blot i Elisa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało IgG przeciwko oślom, koniugat fosfatazy alkalicznej, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom IgG owiec osłów i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
W oparciu o immunoelektroforezę przeciwciało to reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami owczej IgG oraz z lekkimi łańcuchami wspólnymi dla większości owczych immunoglobulin. Nie wykryto przeciwciał przeciwko nieimmunoglobulinowym białkom surowicy. To przeciwciało zostało przetestowane metodą Elisa i/lub absorpcji w fazie stałej, aby zapewnić minimalną reaktywność krzyżową z białkami surowicy kurczaka, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika i szczura. Przeciwciała mogą reagować krzyżowo z immunoglobulinami innych gatunków.
Physical form
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w sterylnej wodzie destylowanej do objętości wskazanej na etykiecie fiolki. Odwirować produkt, jeśli nie jest całkowicie klarowny po odstawieniu na 1-2 godziny w temperaturze pokojowej.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze 2-8°C jako nierozcieńczony płyn. Po rozcieńczeniu nie używać dłużej niż jeden dzień. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji należy dodać taką samą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
OSTRZEŻENIE:
Wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku diagnostycznego.
Other Notes
Zastępuje: AP305A
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoko Sawada et al.
Journal of lipid research, 61(6), 816-829 (2020-04-16)
Oxidized LDL (oxLDL) is a known risk factor for atherogenesis. This study aimed to reveal structural features of oxLDL present in human circulation related to atherosclerosis. When LDL was fractionated on an anion-exchange column, in vivo-oxLDL, detected by the anti-oxidized
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP184A04053252736636