AP183P
Goat Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
Przeciwciało IgG kozie
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.8 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Powiązanie
Postać fizyczna
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Przechowywanie i stabilność
WARNING:Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3