Kluczowe dokumenty
AP160M-M
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
AMCA
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Rabbit anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate is an antibody against Mouse IgG for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3