Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań: 1:50-1:200
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To kozie przeciwciało anty-szczurza IgG, koniugat rodaminy jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania szczurzej IgG.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Szczurze IgG (H+L)
FLUOROFOR/BIAŁKO:
A550/A280 = .52
DŁUGOŚĆ FALI:
Pik absorpcji = 550 nm, pik emisji = 570 nm.
FLUOROFOR/BIAŁKO:
A550/A280 = .52
DŁUGOŚĆ FALI:
Pik absorpcji = 550 nm, pik emisji = 570 nm.
Physical form
Liofilizowany. Bufor=0,01 M fosforanu sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 2 ml jałowej wody destylowanej
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 2 ml jałowej wody destylowanej
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze 2-8°C w postaci nierozcieńczonej cieczy. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji należy dodać taką samą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AP136R | 04053252621048 |