Merck
AP130C
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
2 MG
1240,00 zł
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lutego 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
AP128CAP187CAP183C
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Zastosowanie
This Goat anti-Mouse IgG & IgM Antibody, Cy3 conjugate is validated for use in IF for the detection of Mouse IgG & IgM.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quentin Delmotte et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 98-98 (2020-05-20)
Sonic hedgehog (Shh) signaling plays critical roles during early central nervous system development, such as neural cell proliferation, patterning of the neural tube and neuronal differentiation. While Shh signaling is still present in the postnatal brain, the roles it may
Yuting Xiang et al.
Microsystems & nanoengineering, 8, 70-70 (2022-07-02)
Electrophysiological recording is a widely used method to investigate cardiovascular pathology, pharmacology and developmental biology. Microelectrode arrays record the electrical potential of cells in a minimally invasive and high-throughput way. However, commonly used microelectrode arrays primarily employ planar microelectrodes and