Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
goat
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Powiązane kategorie
General description
Application
Western blots using enzyme-conjugated streptavidin: 1:10,000-1:100,000.
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Flow cytometry: 1:200-1:1,000
Fluorescence Immunohisto/cytochemistry: 1:200-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Physical form
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AP124B | 08436037124044 |