Merck
AP1159
Mysz anty-TNFRSF14 mAb (2G6-2C7)
liquid, clone 2G6-2C7, Calbiochem®
Synonim(y):
Superrodzina 14 receptorów czynnika martwicy nowotworów
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2G6-2C7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G6-2C7, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg)
Paraffin Sections (1 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF14(8764)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko TNFRSF14.
Rozpoznaje białko TNFRSF14 w ludzkiej tkance raka trzustki.
To mysie mAb anty-TNFRSF14 (2G6-2C7) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i skrawkach parafinowych do wykrywania TNFRSF14.
Immunogen
Rekombinowany ludzki TNFRSF14 o pełnej długości (aa 38-248), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g)
Skrawki parafinowe (1 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka raka trzustki
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP1159-100UG04055977212655