Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
108A429, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
108A429, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBK1(29110)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje białko TBK1 o masie ~80 kDa.
Rozpoznaje białko TBK1 o masie ~80 kDa w komórkach HEK293.
To mysie mAb anty-TBK1 (108A429) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania TBK1.
Immunogen
Człowiek
rekombinowany ludzki TBK1 o pełnej długości połączony z sekwencją His-Tag
Application
Immunoblotting (2 g/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,2% żelatyny.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Normalna surowica mysia
Normalna surowica mysia
Kontrola pozytywna
Komórki HEK293
Komórki HEK293
Other Notes
Pomeerantz, J.L. i Baltimore, D. 1999. EMBO J.18, 6694.
Didonato, J.A., et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes Dev.9, 2723.
Didonato, J.A., et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes Dev.9, 2723.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AM76-100UG | 04055977228045 |