Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Application:
inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Level
concentration
1 mg/mL
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... TRPV1(83810)
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q8NER1 # Aktywowany receptorem nieselektywny kanał kationowy przepuszczający wapń, zaangażowany w wykrywanie szkodliwych bodźców chemicznych i termicznych. Wydaje się pośredniczyć w napływie protonów i może być zaangażowany w wewnątrzkomórkową kwasicę w neuronach nocyceptywnych. Może być zaangażowany w pośredniczenie w bólu zapalnym i hiperalgezji. Uczulany przez system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu aktywowany przez receptorowe kinazy tyrozynowe, który obejmuje izozymy PKC i PCL.
ROZMIAR: 839 aminokwasów; 94938 Da
PODZIAŁ: ulega samoasocjacji. Prawdopodobnie homotetramer. Może również tworzyć heteromeryczny kanał z TRPV3. Oddziałuje z kalmoduliną, PRKCM i CSK. Oddziałuje z PRKCG i NTRK1, prawdopodobnie tworząc kompleks trimeryczny (podobieństwo).
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe (przez podobieństwo).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Powszechna ekspresja na niskim poziomie. Ekspresja jest podwyższona w zwojach korzeni grzbietowych. W skórze ulega ekspresji w skórnych czuciowych włóknach nerwowych, komórkach tucznych, keratynocytach naskórka, skórnych naczyniach krwionośnych, wewnętrznej warstwie korzenia i infundibulum mieszków włosowych, zróżnicowanych sebocytach, przewodach gruczołów potowych i wydzielniczej części ekrynowych gruczołów potowych (na poziomie białka).DOMENA:SwissProt: Q8NER1 Domena asocjacyjna (AD) jest niezbędna do samo asocjacji (przez podobieństwo).
PTM: Fosforylacja przez PKA odwraca defosforylację indukowaną kapsaicyną w wielu miejscach, prawdopodobnie włączając Ser-117 jako główne miejsce fosforylacji. Fosforylacja przez CAMKII wydaje się regulować wiązanie z waniloidami. Fosforylowany i modulowany przez PKCM i prawdopodobnie PKCZ. Fosforylacja przez kalcyneurynę wydaje się prowadzić do desensytyzacji receptora, a fosforylacja przez CAMKII przywraca aktywność (przez podobieństwo).
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny receptorów przejściowych. Podrodzina TrpV. & Zawiera 3 powtórzenia ANK.
RÓŻNE: Reakcje wywołane niskim pH i ciepłem oraz kapsaicyną mogą być antagonizowane przez kapsazepinę.
ROZMIAR: 839 aminokwasów; 94938 Da
PODZIAŁ: ulega samoasocjacji. Prawdopodobnie homotetramer. Może również tworzyć heteromeryczny kanał z TRPV3. Oddziałuje z kalmoduliną, PRKCM i CSK. Oddziałuje z PRKCG i NTRK1, prawdopodobnie tworząc kompleks trimeryczny (podobieństwo).
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe (przez podobieństwo).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Powszechna ekspresja na niskim poziomie. Ekspresja jest podwyższona w zwojach korzeni grzbietowych. W skórze ulega ekspresji w skórnych czuciowych włóknach nerwowych, komórkach tucznych, keratynocytach naskórka, skórnych naczyniach krwionośnych, wewnętrznej warstwie korzenia i infundibulum mieszków włosowych, zróżnicowanych sebocytach, przewodach gruczołów potowych i wydzielniczej części ekrynowych gruczołów potowych (na poziomie białka).DOMENA:SwissProt: Q8NER1 Domena asocjacyjna (AD) jest niezbędna do samo asocjacji (przez podobieństwo).
PTM: Fosforylacja przez PKA odwraca defosforylację indukowaną kapsaicyną w wielu miejscach, prawdopodobnie włączając Ser-117 jako główne miejsce fosforylacji. Fosforylacja przez CAMKII wydaje się regulować wiązanie z waniloidami. Fosforylowany i modulowany przez PKCM i prawdopodobnie PKCZ. Fosforylacja przez kalcyneurynę wydaje się prowadzić do desensytyzacji receptora, a fosforylacja przez CAMKII przywraca aktywność (przez podobieństwo).
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny receptorów przejściowych. Podrodzina TrpV. & Zawiera 3 powtórzenia ANK.
RÓŻNE: Reakcje wywołane niskim pH i ciepłem oraz kapsaicyną mogą być antagonizowane przez kapsazepinę.
Application
Blokowanie przeciwciał. Surowicę odpornościową (nr katalogowy AB5889) należy wstępnie inkubować z peptydem przed inkubacją z tkanką/próbką. Sugerowane jest stężenie peptydu 10-5 mol (M) w celu zablokowania wiązania przeciwciało/antygen.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Liofilizowany w buforze fosforanowym, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG383 | 04053252582639 |