Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Peptyd kontrolny P2X3 dla AB5895 i AB5986.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB5895 i AB5896)
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG356 | 04053252585432 |