Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócconcentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
mouse ... OPRM1(18390)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P35372 # Hamuje uwalnianie neuroprzekaźników poprzez zmniejszenie prądów jonów wapnia i zwiększenie przewodnictwa jonów potasu. Receptor dla beta-endorfiny.
ROZMIAR: 400 aminokwasów; 44779 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P35372 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
ROZMIAR: 400 aminokwasów; 44779 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P35372 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB1562) Należy zachować ostrożność podczas rozcieńczania peptydu w buforze. Zaleca się rozcieńczanie przez miareczkowanie buforu do niewielkiej ilości roztworu peptydu, aby uniknąć wytrącania.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Ciecz w DMSO.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze pokojowej w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 3 miesięcy.