Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Syntetyczna 17-aminokwasowa sekwencja peptydowa w cytoplazmatycznym C-końcu ludzkiego HR4.
Application
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB5663P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Physical form
Płyn w PBS zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG217 | 04053252286759 |