Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
1080,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Syntetyczny peptyd ze szczurzego białka VGLUT1.
VGLUT1 ulega ekspresji w podzbiorze neuronów glutaminianowych i transportuje glutaminian do natywnych pęcherzyków synaptycznych z mózgu, wykazując przewodnictwo chlorkowe, które jest blokowane przez glutaminian. Pęcherzykowy transport glutaminianu ma znacznie niższe pozorne powinowactwo niż transportery aminokwasów pobudzających błonę plazmatyczną. Transport glutaminianu przez VGLUT1 jest nasycony przy K(m) około 2 mM, w tym samym zakresie co transport przez pęcherzyki synaptyczne. Wreszcie, transportery glutaminianu w błonie plazmatycznej rozpoznają zarówno asparaginian, jak i glutaminian jako substraty, podczas gdy VGLUT1 nie rozpoznaje asparaginianu.
Application
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB5905.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c