Merck
ABX48
Anty-Borrelia burgdorferi
Synonim(y):
Przeciwciało przeciwko chorobie z Lyme
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 5 mL (ABX48-10KC), pkg of 500 μL (ABX48-1KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Borrelia burgdorfer jest Gram-ujemnym krętkiem, obligatoryjnym pasożytem przenoszonym przez kleszcze, którego normalnym rezerwuarem są różne małe ssaki. Występuje w Ameryce Północnej i Europie i do 2016 roku była jedyną znaną przyczyną boreliozy w Ameryce Północnej(Borrelia mayonii, występująca w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, jest również znana z wywoływania choroby).
Immunogen
Całe komórki B. burgdoeferi
Application
Ten króliczy poliklonalny anty-Borrelia burgdorferi, nr kat. Nr ABX48, jest testowany do stosowania w immunohistochemii, ELISA i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Reaktywny z pasmami WB obecnymi przy 83kD, 41kD, 34kD, 31kD i innymi pasmami o niskiej masie cząsteczkowej. Reaguje krzyżowo z Treponema pallidum, B. hermsii i B. parkerii.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 10 mM buforowaną sól fizjologiczną, pH 7,2 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABX48-1KC04061842572014
ABX48-10KC04061842572021