Merck
ABT48
Przeciwciało przeciwko białku sortującemu pęcherzyki 35 (VPS35)
from rabbit
Synonim(y):
vacuolar protein sorting 35 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 35, Maternal-embryonic 3, vacuolar protein sorting 35 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 35 (yeast), Vesicle protein sorting 35
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VPS35(55737)
General description
Białko 35 związane z sortowaniem białek wakuolarnych (VPS35) jest krytycznym składnikiem kompleksu retromer. Kompleks retromer składa się z kilku białek i jest zaangażowany w role obejmujące szlak sygnałowy Wnt, migrację i adhezję komórek oraz transcytozę polimerycznej immunoglobuliny A. VPS35 odgrywa istotną rolę w selekcji i transporcie receptorów enzymów lizosomalnych z endosomów do Golgiego. Jest również wymaganym składnikiem do wydzielania aktywnego Wnt. Ekspresja VPS35 jest wszechobecna we wszystkich tkankach. Najwyższy poziom ekspresji zaobserwowano w mózgu, okrężnicy, sercu, nerce, jajniku, łożysku, mięśniach szkieletowych, jelicie cienkim, śledzionie, jądrach i grasicy.
Obserwowana MW ~ 80 kDa. Oczekiwana MW wynosi 92 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu VPS35.
Application
Anti-Vesicle protein sorting 35 (VPS35) Antibody jest przeciwciałem przeciwko białku Vesicle protein sorting 35 (VPS35) do stosowania w WB.
RNAi: Poprzednia partia przeciwciała została użyta w eksperymentach siRNA knockdown przez niezależne laboratorium (dzięki uprzejmości Gomez, TS, Mayo Clinic, 2010).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 150 mM NaCl, z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPS35 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elpida Tsika et al.
Human molecular genetics, 23(17), 4621-4638 (2014-04-18)
Mutations in the vacuolar protein sorting 35 homolog (VPS35) gene at the PARK17 locus, encoding a key component of the retromer complex, were recently identified as a new cause of late-onset, autosomal dominant Parkinson's disease (PD). Here we explore the
Mian Cao et al.
Neuron, 93(4), 882-896 (2017-02-24)
Synaptojanin 1 (SJ1) is a major presynaptic phosphatase that couples synaptic vesicle endocytosis to the dephosphorylation of PI(4,5)P2, a reaction needed for the shedding of endocytic factors from their membranes. While the role of SJ1's 5-phosphatase module in this process
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT4804053252746635