Kluczowe dokumenty
ABT404
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CAPN6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Calpain-6, Calpain-like protease X-linked, Calpamodulin, CalpM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPN6(827)
Opis ogólny
Kalpaina-6, znana również jako kalpainopodobna proteaza X-linked lub kalpamodulina (CalpM) i kodowana przez nazwę genu CAPN6 lub CALPM, należy do dobrze zachowanej rodziny zależnych od wapnia proteaz cysteinowych. Białka kalpainy są heterodimerami składającymi się z niezmiennej małej podjednostki i zmiennych dużych podjednostek. Duża podjednostka posiada domenę proteazy cysteinowej, a obie podjednostki posiadają domeny wiążące wapń. Kalpainy są zaangażowane w procesy neurodegeneracyjne, ponieważ ich aktywacja może być wywołana przez napływ wapnia i stres oksydacyjny. CAPN6 jest najbardziej podobna do kalpainy 5; w C-końcowym regionie CAPN6 brakuje homologii z domeną kalmoduliny innych kalpain kręgowców. Uważa się, że CAPN6 bierze udział w regulacji dynamiki mikrotubul i organizacji cytoszkieletu. CAPN6 został również niedawno zidentyfikowany jako czynnik zależny od HIV (HDF), co sugeruje, że CAPN6 może być ważnym celem leków w leczeniu HIV.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego CAPN6.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło CAPN6 w ludzkiej tkance płucnej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło CAPN6 w ludzkich komórkach płuc.
Przeciwciało anty-CAPN6 jest przeciwciałem przeciwko CAPN6 do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected CAPN6 in rat lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~75 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2