Kluczowe dokumenty
ABT282
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-NUMA1 (Thr2055)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein, SP-H antigen
Wybierz wielkość
100 μL
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr2055)
informacje o genach
human ... NUMA1(4926)
Opis ogólny
Białko NUMA1 lub NUMA jest interesującym i głównym składnikiem macierzy jądrowej komórek eukariotycznych. NUMA1 jest bardzo obfitym składnikiem białkowym, który wydaje się pełnić rolę niestrukturalną, ale jest potrzebny do tworzenia biegunów wrzeciona mitotycznego i centrosomów, a także jako łącznik mikrotubul. Funkcje te są ważne dla prawidłowej cytokinezy i ustawienia właściwej osi biegunowości podczas podziału komórki. NUMA1 rezyduje w macierzy jądrowej podczas interfazy. NUMA1 dysocjuje od kondensujących chromosomów podczas wczesnej profazy i przemieszcza się do biegunów wrzeciona za pośrednictwem kompleksu dyneina/dynamina i pozostaje tam aż do początku anafazy. Tak więc NUMA1 można znaleźć w jądrze podczas spoczynku komórki i cytoplazmatycznie i centrosomowo podczas cytokinezy. Fosforylacja NUMA1 zachodzi przez CDK1, a fosforylacja zwiększa rozpuszczalność i promuje asocjację z dyneiną, a następnie translokację do biegunów wrzeciona.
Immunogen
Epitop: Region ogona
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi ogonowemu ludzkiej NUMA1 fosforylowanej przy Thr2055.
Zastosowanie
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii zablokowało fosforylację NUMA1 przy Thr2055 w ekstrakcie jądrowym HeLa traktowanym hydroksymocznikiem.
To przeciwciało anty-fosfo-NUMA1 (Thr2055) zostało zatwierdzone do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay do wykrywania fosfo-NUMA1 (Thr2055).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract and Hydroxyurea treated HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMA1 phosphorylated at Thr2055 in 10 µg of HeLa nuclear extract and Hydroxyurea treated HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
~230 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1