Merck
ABT17
Przeciwciało anty-RGS4
serum, from rabbit
Synonim(y):
regulator of G-protein signaling 4, regulator of G-protein signalling 4, schizophrenia disorder 9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RGS4(5999)
General description
Regulator sygnalizacji białek G 4 (RGS4) to białko aktywujące GTPazę należące do rodziny RGS. Jest to grupa białek, o których wiadomo, że działają jako białka aktywujące GTPazy (GAP) w celu regulacji sygnalizacji białek G. RGS4 wykazuje wysoką ekspresję w całym mózgu, przy czym najwyższą ekspresję obserwuje się w korze przedczołowej, a pewną ekspresję stwierdzono w tkankach obwodowych, takich jak serce. RGS4 działa jako inhibitor transdukcji sygnału poprzez inaktywację podjednostek alfa białka G poprzez zwiększenie ich aktywności GTPazy. RGS4 służy również do zwiększenia aktywności GTPazy białek Gi/o i Gq/11 oraz przyspieszenia zakończenia sygnalizacji GPCR. Różne badania wskazują na potencjalną rolę RGS4 w regulacji różnych układów neuroprzekaźników, w tym tych, które mogą być zaangażowane w schizofrenię. Mutacje w genie RGS4 prowadzą do niższej obecności RGS4, związanej zarówno z objawami schizofrenii, jak i choroby Alzheimera.
Zaobserwowano ~ 23 kDa MW. Niespecyficzne pasmo pojawia się przy ~ 12 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu RGS4.
Application
Analiza Western Blot: rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RGS4 na 10 µg rekombinowanego RGS4.
Wykrywaj RGS4 za pomocą tego przeciwciała anty-RGS4 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek PC12
Evaluated by Western Blot in PC12 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of the antibody detected RGS4 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT1704053252746628