Merck
ABT168
Przeciwciało anty-Girdin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, monkey
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCDC88A(55704)
General description
Girdin (Ccdc88a; APE, GIV lub HkRP1) jest wszechobecnym białkiem należącym do rodziny CCDC88. Girdin jest białkiem wiążącym aktynę, które oddziałuje z aktyną poprzez swoją domenę C-końcową i może odgrywać kluczową rolę w ruchliwości komórek i przebudowie cytoszkieletu. Efekty te mogą być regulowane przez wzajemną relację między Girdin i Akt. Akt fosforyluje Girdin, a Girdin wiąże się z Akt i zwiększa fosforylację Akt, promując w ten sposób fosforylację celów Akt, takich jak GSK-3β i FOXO1A. Sygnalizacja Girdin/Akt może odgrywać ważną rolę w nowotworach, ułatwiając proliferację komórek nowotworowych.
Zaobserwowano ~220 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena zwiniętej cewki.
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające domenie zwiniętej cewki szczura Girdin.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło Girdin w ludzkich tkankach raka jelita grubego.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Girdin w komórkach HeLa, Cos-7 i Att20.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Girdin w lizacie komórek HeLa.
To przeciwciało Girdin jest zatwierdzone do stosowania w WB, IHC, IF i IP do wykrywania białka Girdin.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Mysz (97% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje domenę coiled-coil Girdin.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Cos-7
Evaluated by Western Blotting in Cos-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Girdin in 10 µg of Cos-7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c