ABT151
Anti-Kinesin-like protein KIFC3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinesin-like protein KIFC3
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIFC3(3801)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kinesin-like protein KIFC3 in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
ARPE-19 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1