Merck
ABT148
Przeciwciało anty-Claudin-11
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Claudin-11, Oligodendrocyte-specific protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLDN11(5010)
General description
Klaudyna-11 (CLDN11; lub białko specyficzne dla oligodendrocytów) ulega ekspresji w komórkach Sertoliego jądra. Bierze udział w tworzeniu ścisłych połączeń, które są wymagane do spermatogenezy. Poprzednie badania wykazały, że klaudyna-11 może zapobiegać progresji raka pęcherza moczowego poprzez blokowanie inwazji komórek i przerzutów.
~22 kDa. W niektórych lizatach tkankowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo przy ~60 kDa.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiej Claudin-11.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył Claudin-11 w lizacie tkanki ludzkiej nerki.
Analiza Western Blot: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Claudin-11 w lizacie tkanki ludzkiego jądra.
Anti-Claudin-11 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Claudin-11 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Mysz i szczur (93% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę Claudin-11.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Claudin-11 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c