Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, RIA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ncan(58982)
General description
Białko rdzeniowe neurocan (UniProt: P55067; znane również jako 245 kDa wczesna postnatalna glikoproteina rdzeniowa, proteoglikan siarczanu chondroityny 3) jest kodowane przez gen Ncan (znany również jako Cspg3) u szczura. Neurocan jest wydzielanym białkiem z rodziny proteoglikanów aggrecan/versican, które występuje we wczesnym okresie postnatalnym i w dorosłym mózgu. Podczas wczesnego rozwoju postnatalnego neurocan stanowi co najmniej 20% białka rozpuszczalnych proteoglikanów mózgu. Neurocan zawiera głównie siarczan chondroityny, ale także oligosacharydy N- i O-związane. Wykazano, że bierze on udział w modulacji adhezji i migracji komórek oraz reguluje wzrost neurytów. Neurocan oddziałuje z kilkoma cząsteczkami na powierzchni komórki, takimi jak N-CAM, L1/Ng-CAM itp. i moduluje wiązanie komórek oraz aktywuje wzrost neurytów. Neurocan jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym 22 aa, który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Neurocan zawiera jedną domenę lektynową typu C, dwie domeny podobne do EGF, jedną domenę Ig-podobną typu V, dwie domeny łącznikowe i jedną domenę Sushi (CCP/SCR). (Ref.: Rauch, U., et al. (2001) Cell Mol. Life Sci. 58(12-13):1842-56; Zhou, XH et al. (2001). Mol. Cell Biol. 21(17): 5970-78).
135,55 kDa obliczone.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 164 aminokwasom z N-końcowego regionu szczurzego Neurocan.
Application
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Neurocan w mózgu szczura (Milev, P., et. al. (1998). Biochem Biophys Res Commun. 247(2):207-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Neurocan w brzusznym międzymózgowiu myszy E13 i E14 i siatkówce w zarodkach myszy C57 (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Neurocan w brzusznym międzymózgowiu myszy E13 i E14 i siatkówce w zarodkach myszy C57 (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Anti-Neurocan, N-terminal, nr kat. ABT1384, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko rdzeniowe Neurocan i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii i teście radioimmunologicznym.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunofluorescence in E14 Embryonic rat brain (frozen section), rat E14 neocortex, and rat hippocampus cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 Embryonic rat brain (frozen section), rat E14 neocortex, and rat hippocampus cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 Embryonic rat brain (frozen section), rat E14 neocortex, and rat hippocampus cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c