ABS988
Anti-ACAT-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SOAT2_HUMAN, SOAT2, ACACT2, ACTL
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, monkey
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT2(39)
Opis ogólny
(SOAT2), is a synthetic enzyme that is important in lipoprotein assembly, steroid metabolism, and dietary cholesterol metabolism and absorption. ACAT-2 is expressed primarily in the liver and intestine in enterocytes in their endoplasmic reticulum. ACAT-2 esterifies cholesterol allowing it to be more efficiently packaged and transported. Free cholesterol can be taken up by lipoproteins but it is confined to the outer surface of the lipoparticle. Esterification allows internal packaging and much more efficient transport through the blood stream. Gene expression of ACAT-2 is partially regulated by the transcriptional repressor TGIF1 as well as other factors such as thyroid hormone expression and microRNA miR181d.
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A representative lot detected ACAT-2 in human liver lysate (Parini, P., et al. (2004). Circulation. 2004;110:2017-2023)
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ACAT-2 in 10 µg of human lung tissue lysate using a non-reduced gel
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1