Merck
ABS763
Przeciwciało anty-PDAGT1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
UDP-N-acetylglucosamine--dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPAGT1(1798)
General description
N-acetyloglukozoamino-dolichylo-fosforan UDP-N-acetyloglukozoaminofosfotransferaza, znana również jako transferaza GlcNAc-1-P (G1PT lub GPT) lub transferaza N-acetyloglukozoamino-1-fosforanu i kodowana przez gen o nazwie DPAGT1 lub DPAGT2, jest enzymem, który katalizuje pierwszy etap szlaku oligosacharydów związanych z dolicholem w biosyntezie glikoprotein. Mutacje w tym integralnym enzymie białkowym błony retikulum endoplazmatycznego (ER) należącym do rodziny glikozylotransferaz 4 skutkują wrodzonym zaburzeniem glikozylacji typu Ij z objawami takimi jak ciężka hipotonia, nieuleczalne drgawki, upośledzenie umysłowe, małogłowie i egzotropia. Ostatnie eksperymenty wykazały, że DPAGT1 jest celem szlaku sygnałowego Wnt/beta-kateniny, przy czym Wnt3a indukuje wyższą ekspresję mRNA DPAGT1.
Zaobserwowano ~42 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego DPAGT1.
Application
Przeciwciało anty-DPAGT1 wykrywa poziom DPAGT1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w DPAGT1.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse kidney tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected DPAGT1 in mouse kidney tissue lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS76304053252946752