Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTUM(147111)
General description
Homolog białka notum (NOTUM) ulega ekspresji na niskim poziomie w większości tkanek ssaków, chociaż ulega nadekspresji w podgrupie ludzkich raków wątrobowokomórkowych. Jego transkrypcja jest regulowana przez β-kateninę/TCF i jest celem szlaku sygnałowego Wnt, tworząc pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, która reguluje ekspresję i aktywność szlaku Wnt. U Drosophila gen notum jest regulowany przez szlak Wingless i koduje wydzielaną hydrolazę, która modyfikuje proteoglikany siarczanu heparanu. Wykazano, że homolog u ssaków jest zdolny do rozszczepiania glikanów i może uwalniać białka zakotwiczone w GPI z powierzchni komórek ssaków. Podobnie jak NOTUM Drosophilia, białko ssaków.
Zaobserwowano ~73 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego NOTUM.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOTUM w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOTUM w mysich komórkach nerek.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOTUM w mysich komórkach nerek.
Anti-NOTUM Antibody to przeciwciało przeciwko NOTUM do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOTUM in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOTUM in human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS762 | 04053252946745 |