Merck
ABS580
Przeciwciało przeciwko podjednostce β FSH
serum, from goat
Synonim(y):
Follitropin subunit beta, Follicle-stimulating hormone beta subunit, FSH-B, FSH-beta, Follitropin beta chain
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, activity assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FSHB(2488)
mouse ... Fshb(14308)
General description
15 kDa (obliczone); 19 kDa (glikozylowane).
FSH-beta jest kluczową podjednostką hormonu FSH, zwanego również folitropiną, oraz kilku innych hormonów. Podjednostki alfa LH, FSH, TSH i hCG są identyczne, jednak podjednostki beta różnią się w zależności od interakcji z receptorami. FSH-beta nadaje biologiczną specyficzność dla kilku czynników wzrostu, w tym folitropiny, tyreotropiny, lutropiny i gonadotropiny. FSH jest zaangażowany w pęcherzyk i spermatogenezę i jest wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. FSH ulega również ekspresji w jądrach, więc FSH-beta można tam również znaleźć podczas rozwoju i w dorosłych tkankach.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 13-aminokwasowej sekwencji wiążącej receptor (LVYKDPARPNTQK) podjednostki β mysiego FSH.
Application
Analiza testu aktywności: Stwierdzono, że ta surowica odpornościowa neutralizuje indukowane przez FSH tworzenie osteoklastów w hodowlach szpiku kostnego myszy (Zhu, L.L., et al. (2012). PNAS. 109:14574-14579)
ELISA: Doniesiono, że ta surowica odpornościowa wykrywa peptyd immunogenny, jak również FSH w pełnym stężeniu za pomocą testu ELISA (Zhu, L.L., et al. (2012). PNAS. 109:14574-14579).
To przeciwciało anty-FSH, podjednostka β jest zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii i teście aktywności oraz ELISA do wykrywania FSH, podjednostki β.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Kozia surowica poliklonalna bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human testis and human fallopian tube tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FSH, β-subunit in human testis and human fallopian tube tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS58004055977112177