Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINF2(5345)
General description
Serpin F2, znany również jako Alpha-2-antiplasmin Alpha-2-AP, Alpha-2-plasmin inhibitor, Alpha-2-PI i kodowany przez nazwę genu SERPINF2, AAP lub PLI, jest członkiem rodziny Serpin. Serpin F2 jest inhibitorem proteazy serynowej. Jako inhibitor, głównymi celami Serpin F2 są plazmina i trypsyna, ale inaktywuje również matryptazę-3/TMPRSS7 i chymotrypsynę. Serpina F2 tworzy heterodimer hamujący proteazę z TMPRSS7. Serpina F2 ulega ekspresji w wątrobie i jest wydzielana do osocza. Mutacje w serpinie F2 są związane z niedoborem inhibitora alfa-2-plazminy (APLID), autosomalnym recesywnym zaburzeniem powodującym ciężką skazę krwotoczną.
Zaobserwowano ~73 kDa. Przeznaczony do pracy zarówno z izoformami glikozowymi, jak i nieglikozowymi.
Immunogen
Epitop: Dojrzały łańcuch alfa-2-antyplazminy
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu łańcuchowi alfa-2-antyplazminy ludzkiego Serpinf2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Serpinf2 w ludzkiej wątrobie i ludzkiej tkance raka wątroby.
To przeciwciało anty-Serpinf2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania Serpinf2.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Signaling Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Serpinf2 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Serpinf2 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS564 | 04055977117059 |