Merck
ABS54
Przeciwciało anty-AS160
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
General description
AS160 (Akt Substrate of 160 kDa, Akt1S1), Rab GAP (białko aktywujące GTPazę), jest fosforylowane w wielu miejscach przez Akt w odpowiedzi na insulinę w adipocytach i skurcz w mięśniach. AS160 jest długo poszukiwanym ogniwem łączącym sygnalizację insulinową poprzez insulinę/PI3K/Akt i translokację naczyń GLUT4 do błony komórkowej. Posiada 6 sekwencji konsensusowych fosforylacji Akt, które, jak się uważa, ulegają fosforylacji po stymulacji insuliną. Fosforylacja ta jest wymagana do translokacji pęcherzyków zawierających GLUT4 do błony komórkowej1. Mutacja dwóch lub więcej z tych miejsc fosforylacji powoduje dramatyczny spadek aktywności AS160 i stymulowaną insuliną redystrybucję GLUT4 w błonie komórkowej2. Wykazano również, że AS160 jest ważny dla ekspcytozy GLUT42.
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi mysiego AS160.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 1 µg/ml z poprzedniej partii wykrył AS160 na 10 µg lizatu komórek HEPG2.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało AS160 z lizatu HEPG2.
Przeciwciało Anti-AS160 wykrywa poziom AS160 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Biochem/physiol Actions
Szympans, koń i wół (90% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje AS160 na C-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEPG2
Evaluated by Western Blot in HEPG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected AS160 on 10 µg of HEPG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS5404053252745294