Merck
ABS526
Przeciwciało anty-Perilipin-4, N-końcowe
0.1 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Perilipin-4, Adipocyte protein S3-12
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
concentration
0.1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Plin4(57435)
General description
Perylipina-4, znana również jako PLIN4 lub białko adipocytów S3-12 i kodowana przez gen PLIN4/KIAA1881, odgrywa rolę w metabolizmie triacylogliceroli w adipocytach i reguluje biogenezę kropelek lipidów. Perylipina-4 jest również niezbędna do prawidłowego dojrzewania adipocytów. Ze względu na swoją rolę w tworzeniu kropelek lipidów i ich udział w tworzeniu makrofagicznych komórek piankowatych, perilipina 4 i inni członkowie jej rodziny są postrzegani jako kluczowi gracze w aterogenezie: rozwoju blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Dlatego perilipina-4 i członkowie jej rodziny są przedmiotem wielu badań, od zespołu metabolicznego po choroby naczyniowe. Perilipina-4 jest białkiem błonowym występującym zarówno w prekursorach adipocytów, jak i dojrzałych komórkach tłuszczowych. Co ciekawe, niektóre polimorfizmy w PLIN4 są związane ze wzrostem zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, co sugeruje, że PLIN4 i inni członkowie jego rodziny mogą być zaangażowani w ogólny wzrost i rozwój, a także adipogenezę.
Zaobserwowano ~ 160 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający N-końcowi mysiej perilipiny-4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Perilipin-4 w tkance tłuszczowej myszy (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła perilipinę-4 w komórkach 3T3_L1 (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła perilipinę-4 w białej tkance tłuszczowej (WAT) (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
To przeciwciało anty-Perilipin-4, N-term jest zatwierdzone do stosowania w western blotting, IHC i ICC do wykrywania Perilipin-4.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS bez konserwantów z 10% glicerolem.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3-L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected Perilipin-4 in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anastasia Asimakopoulou et al.
Cancers, 11(3) (2019-03-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most prevalent and deadly cancers worldwide. Therefore, current global research focuses on molecular tools for early diagnosis of HCC, which can lead to effective treatment at an early stage. Perilipin 5 (PLIN5) has
Karuna Irungbam et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 100(3), 454-465 (2019-10-02)
The endocannabinoid (EC) system has been implicated in the pathogenesis of several metabolic diseases, including nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). With the current study we aimed to verify the modulatory effect of endocannabinoid receptor 1 (CB1)-signaling on perilipin 2 (PLIN2)-mediated
Yu-Ting Yen et al.
Communications biology, 4(1), 658-658 (2021-06-04)
It has not been well studied which cells and related mechanisms contribute to endochondral ossification. Here, we fate mapped the leptin receptor-expressing (LepR+) mesenchymal stem cells (MSCs) in different embryonic and adult extremities using Lepr-cre; tdTomato mice and investigated the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS52604053252972935