ABS492
Anti-RhoGAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Rho GTPase-activating protein 1, CDC42 GTPase-activating protein, GTPase-activating protein rhoOGAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1, p50-RhoGAP, RhoGAP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGAP1(392)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected RhoGAP1 in HeLa cells (Schiel, J. A., et al. (2012). Nat Cell Biol. 14(10):1068-1078.).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected RhoGAP1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2